Learn More
Kunststoff-pH-Elektrode, nachfüllbar, dop. Referenzabl., 120 x 12 mm, BNC-Stecker
Artikelnummer. 10546942
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10546942
Marke: Hanna Instruments HI1332B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus PEI-Körper, pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und BNC-Anschluss eignet sich optimal für Chemikalien, Qualitätssicherung und Außeneinsätze sowie für allgemeine Anwendungen.
  • Zu Verwendung mit Chemikalien, Anwendungen vor Ort und Qualitätskontrolluntersuchungen
  • Mit PEI-Körper, pJ-Elektrode mit doppeltem Diaphragma mit einem BNC-Verbindungsstück
  • Besitzt ein einzelnes Keramikdiaphragma in der äußeren Referenzzelle und das pH-Messteil besteht aus Allzweckglas, das durch eine Erweiterung des beständigen PEI-Körpers geschützt wird
  • Durchdachtes Design, das ideal für die Anwendung mit Chemikalien, in der Qualitätskontrolle, für Anwendungen vor Ort und allgemeine Zwecke geeignet ist
  • Allzweckglas, sphärischer Balg, Körper aus Polyetherimid (PEI), Glaskeramikfritte und Doppeldiaphragma
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Material PEI
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 70 °C
Länge (metrisch) 175,5 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm