Learn More
Hanna™ Instruments pH-Pufferlösungen
Artikelnummer. 11584297
Click to view available options
Menge:
230 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11584297
Marke: Hanna Instruments HI7007M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Kalibrierung
  • Erhältlich in verschiedenen pH-Wert-Bereichen und Mengen
  • Kalibriert gemäß NIST-Normen
  • Mit/ohne Analysenzertifikate
Spezifikation
Menge 230 mL