Learn More
Hanna Instruments™ pH-Reinigungslösung für Elektroden
Artikelnummer. 11584387
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
230 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11584387 230 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11584387 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI7061M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 CHF
    16.94 CHF / 1 Stück
    Sparen 54.06 CHF
    76% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beseitigt Verunreinigungen und Rückstände, die an den Elektroden verbleiben, wenn diese bei der Messung in die Proben eingetaucht oder nicht ordnungsgemäß gelagert werden. Hanna Instruments™ pH-Reinigungslösung für Elektroden löst durch bis zu 20 Minuten langes Einweichen alle mineralischen Ablagerungen oder anderen Schichten.
Allzweckreinigungslösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann.
  • Beseitigt Verunreinigungen und Rückstände, die beim Eintauchen in Proben während der Messung oder bei unsachgemäßer Lagerung auf Elektrodenoberflächen zurückbleiben.
  • Löst jegliche Mineralablagerungen oder andere Beschichtungen durch Einweichen bis 20 Minuten auf.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 230 ml
Art der Fülllösung Wässrig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Verunreinigungen und Rückständen auf pH-Elektroden