Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Presterilized
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μ l
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
1536 Stück
2304 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präzise Probenzufuhr |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Verpackung | Hängendes Pipettengestell |
| Mehr anzeigen |