Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Presterilized
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11354295 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μ l
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
1536 Stück
2304 Stück
Artikelnummer. 11354295
Marke: Axygen™ TT200CHTRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
  • Polypropylen
  • Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
  • Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für präzise Probenzufuhr
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Rund
Verpackung Hängendes Pipettengestell
Menge 24 Gestelle/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head
Material Polypropylen