Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch S Elektronischer Mehrfachdispenser mit werksseitigem DAkkS Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 16522310 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
16522310 1 bis 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16522310 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. DAkkS/705210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der BRAND™ HandyStep™ Elektronische Touch S-Mehrfachdispenser verfügt über Touchscreen-Bedienelemente für eine intuitive Bedienung.
  • Im Standardmodus kann das Gerät mehrfach oder automatisch dispensieren, pipettieren und Favoriten speichern
  • Das S-Modell bietet Funktionen für sequenzielles Dispensieren, Multiaspiration und Titration
  • Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsspitzen für Dispenser
  • Langlebige Lithiumionenbatterie
  • Automatischer Spitzenabwurf
  • Mehrsprachig - Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
  • Induktive Ladestation verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Standardspitzen für Mehrfachdispenser
Farbe Schwarz/Weiß
Zur Verwendung mit PD-Tip II
Material Polymer
Modell Berühren Sie S
Anzahl Kanäle 1
Typ Elektronischer Mehrfachdispenser
Volumen (metrisch) 1 bis 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) PD-Tips II
Enthält Ladegerät
Länge (metrisch) 5 cm
Breite (metrisch) 6 cm
Höhe (metrisch) 20 cm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz