Learn More
Brand™ Elektronische Mehrfachpipette
Reduziert die Belastung der Hand und eliminiert Inkonsistenzen des Anwenders. Die BRAND™ HandyStep™ Elektronische Mehrfachpipette spart Zeit und verhindert Fehler durch die automatische Erkennung der Spitzengröße der neuen BRAND-PD-Spitzen. Das offene System eignet sich außerdem für die meisten Dosierspitzen von Drittanbietern.
Marke: Brand™ 705004
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die batteriebetriebene und mikroprozessorgesteuerte elektronische Mehrfachpipette HandyStep™ electronic gewährleistet ermüdungsfreies Dosieren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Dank der motorisierten Konstruktion werden Belastungen der Hand verringert, und Inkonsistenzen durch den Anwender gehören der Vergangenheit an.- Automatische Erkennung der Spitzengröße bei den codierten BRAND PD-Tips. Die Mehrfachpipetten HandyStep™ electronic verringern Zeitaufwand und Fehlerquote. Der Grund dafür ist die automatische Erkennung der Spitzengröße bei den codierten BRAND PD-Tips dank der im Kolben codierten Größe. Das offene System eignet sich außerdem für die meisten Dosierspitzen von Drittanbietern.
- Stufenlose Volumeneinstellung von 1μ l bis 50 ml.
- Drei verschiedene Funktionen: Dosieren, automatisches Dosieren und Pipettieren. Im Automatikmodus kann das Gerät anhand seiner Lernfunktion das durchschnittliche Zeitintervall zwischen den ersten drei Dosierschritten errechnen und dann automatisch den entsprechenden Arbeitsrhythmus aufnehmen.
- Das austauschbare Nickel-Metallhydrid-Akkupack lässt sich im Gerät oder separat aufladen.
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
- Der HandyStep™ electronic mit Schnittstelle stellt eine zentrale Komponente für die Integration in Automatiksysteme dar
- Lieferung mit Qualitätszertifikat mit DE-M Markierung, NiMH-Akku, Ladestation und Wechselstromadapter. (Beim Modell 705004 ist die Ladestation nicht enthalten)
Spezifikation
NiMH | |
BRAND™ PD-Spitze, meistens Dispenserspitzen von Drittanbietern | |
Elektronische Mehrfachpipette | |
LCD | |
Nicht zutreffend |
CE-gekennzeichnet nach IVD-Richtlinie 98/79 EG. | |
HandyStep™ | |
1 μl bis 50 ml | |
Leistungszertifikat mit DE-M-Kennzeichnung, NiMH-Akkupack | |
Je 1 |