Learn More
SI Analytics™ HandyLab 200 Pure Water Conductivity Meter
SI Analytics™ HandyLab 200 Pure Water Conductivity Meter has a storage capacity for up to 200 data sets, which can be put out on the display.
Marke:  SI Analytics™ 285204550
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
Artikelnummer. 15793972
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed for mobile use
  • Reproducible results due to active automatic AutoRead function
  • Data storage with output on display
  • Backlit graphic display with clear text menu
  • Waterproof IP67
  • Cond-meter set HandyLab 200 with conductivity cell LF313T for measurements in purified water
Spezifikation
Spezifikation
Fixed: 0.475 cm-1, 0.100 cm-1, 0.010 cm-1
0 to 70.0 (IOT)
-5°C to +105°C
LCD B/W Graphic Backlit
HL200PureWater
Manual
0 to 1000 mS/cm +/- 0.5 % from average
0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L
±0.1°C
manual 200 data sets memory
4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH rechargeable battery
Conductivity Meter