Learn More
Gardner Denver Welch™ Handpipettensatz Handvac Professional
Artikelnummer. 15351461 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aspiration
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
15351461 Aspiration 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15351461 Lieferant Gardner Denver Welch™ Lieferanten-Nr. 112580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 CHF
    457.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.01 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ergonomische, flexible Handpipette kann in Kombination mit Pasteurpipetten, Kunststoffaspirationspipetten und einer Vielzahl anderer Adapter verwendet werden.
Merkmale:
  • Optimierte Vakuumniveaukontrolle
  • Saugregelung durch Drücken der Taste auf der Oberseite des HandVac
  • Komfortabler Anschluss für Vakuumschläuche
  • Perfekte Anpassung an die menschliche Handform
  • Berücksichtigt die natürliche Handform mit ergonomischen Merkmalen
  • Einfacher Austausch von Adaptern und Zubehör
  • Hochwertige Komponenten für einen störungsfreien Betrieb
  • Handvac ist vollständig autoklavierbar
Beinhaltet:
  • Komplette Handvac Handpipette
  • 1-Kanaladapter für Einwegspitzen
  • 8-Kanaladapter für Einwegspitzen
  • 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl
  • Gummiadapter für Pasteurpipetten
  • 2 m-Vakuumschlauch
  • Ständer für Handvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aspiration
Produktlinie Handpipettensatz Handvac Professional
Typ Kompletter Werkzeugsatz