Learn More
Brady™ Handimark Farbbänder
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Etikettier-Farbband |
| Farbe | Magenta |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandiMark Printer |
| Länge (metrisch) | 23 m |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Abmessungen (L x B) | 23 m x 50 mm |
| Beschreibung | 50 mm Magenta Ribbon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ensure your printed text lasts for years outdoors and in demanding environments |
| Menge | Je 1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.