Learn More
Brady™ Handimark Farbbänder
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Etikettier-Farbband |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandiMark Printer |
| Länge (metrisch) | 23 m |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Abmessungen (L x B) | 23 m x 50 mm |
| Beschreibung | 50 mm Yellow Ribbon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ensure your printed text lasts for years outdoors and in demanding environments |
| Menge | Je 1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.