Learn More
ATAGO™ Handrefraktometer Master-PM
Das Master-PM Refraktometer kann zur Messung einer Vielzahl von Soßen, Sojasoße, Würzpasten sowie für Konfitüren und Aufstriche mit geringem Zuckergehalt verwendet werden.
Marke: ATAGO™ 2393
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Kann für eine Vielzahl von Getränken, Fruchtsäfte, Suppen, Rindfleischbrühe, wasserlösliches Schneidöl, usw. verwendet werden.
- Master-PM besteht aus Kunststoff.
- Zur Verwendung mit salz- und säurehaltigen Proben
- Dieses Produkt ist das preiswerteste Modell ohne Temperaturkompensationsfunktion.
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
MASTER-PM | |
Brix | |
32 x 34 x 203 mm |
0,0% bis 33,0% | |
0,2 % Brix | |
105 g |