Learn More
Tork Händedesinfektionsschaum auf Alkoholbasis S4
Artikelnummer. 30243802 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243802 Klar 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243802 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 520102
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dermatologisch getestet, Tork Händedesinfektionsschaum auf Alkoholbasis ist sanft zur Haut.
  • Wirksame Formel – EN 1500 und EN 14476.
  • Dieser dermatologisch getestete Schaum ist einfach anzuwenden und lässt sich leicht verteilen.
  • Sparen Sie Zeit beim Personal durch müheloses Nachfüllen.
  • Für gute Handhygiene sorgen – die werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Formulierungen bis hin zu den Händen zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Händedesinfektionsmittel
Farbe Klar
Form Schaumstoff
Wirkstoffe Alkohol
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Größe 950 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.