Learn More
JG Finneran Associates™ Hand Operated Vial Decapper
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
11 mm-Bördelfläschchen
8 mm-Crimp-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fläschchenentdeckler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 mm-Crimp-Fläschchen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |