Learn More
Hammond™ Trockenmittelbeutel
Artikelnummer. 11833092 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Menge:
750/Packung
6 g
1 0 z.
8 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 11833092
Marke: Cole Parmer 0719314
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schützen Sie Materialien mit diesen Trockenmittelbeuteln vor Korrosion. Hammond™ Drierite™ Trockenmittelbeutel reduzieren die Luftfeuchtigkeit auf einen Taupunkt von 100 °F in 10 Stunden und sind staubdicht. Die in diesen Beuteln verpackten Materialien sind viele Monate vor Korrosion geschützt.
Mit Drierite (wasserfreiem Calciumsulfat) gefüllte Beutel aus Kreppvlies trocknen während des Transports oder der Lagerung die Luft in einer Verpackung oder einem Behälter vollständig.
  • Robust und durch Heißsiegelfolien zusammengehalten
  • Gute Leistung bei erhöhten Temperaturen
  • Gibt bei weniger als 350 °F keine aufgenommene Feuchtigkeit ab
Spezifikation
Material Calcium Sulfate
Menge 8 oz.
Eignung Diese Beutel sind staubdicht und schützen für viele Monate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Drierite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium sulphate, cobalt dichloride