Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen mit Gewindekolben der Serien 1700 und 1000
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
1 ml
Enthält:
Gewindestift
Manschette
Modell:
1001
1702
1710
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Luer-Konus(LT)-Spritzenanschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss von Kel-F™ Ansatznadeln, Kel-F Ansatz-PTFE-Schläuchen; und 1/4 Zoll-Außendurchmesser x 1/8 Zoll-Innendurchmesser- Tygon™- oder Gummischläuchen. Abgabe von 0,33 bis 13,23 μl pro Kolbenumdrehung je nach den
Anschlüssen für Kolbenspritzen mit Gewinde
- Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 31-10
- Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° angeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 31-10. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich.
- Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigen Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.128 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.26 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für Anwendungen, die eine äußerst präzise Kolbenbewegung oder eine minimale Flüssigkeitsmanipulation erfordern; ermöglicht den einfachen Anschluss von Kel-F-Ansatznadeln, Kel-F-Ansatz, PTFE-Schlauch und 0.25 AD x 0.12 Zoll ID Tygon™ oder Gummischläuche |
| Enthält | Gewindestift |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 700 psi |
| Mehr anzeigen |