Learn More
Hamilton™ PRP™-X200 Kationenaustauschsäulen
Artikelnummer. 10228910
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10228910
Marke: Hamilton™ 79441
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analyse anorganischer und organischer Kationen mit Leitfähigkeits- oder UV-Nachweis. Trennung von mono- oder zweiwertigen Kationen je nach mobilen Phasenbedingungen von 20 ppb bis 200 ppm.
Kann mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Kationen in Luft, Wasser und Boden leicht zu bestimmen. PRP-X200-Säulen bieten eine Reihe von Vorteilen
Besser als nasschemische Methoden
  • Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse.
  • Hohe Empfindlichkeit
    • Trennen Ionen bei Konzentrationen von 20 ppb bis 20 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
  • Lange Säulenlebensdauer
    • Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt ein Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
  • Analysieren von monovalenten oder zweiwertigen Kationen
    • Schnelle und einfache Trennung von fünf monovalenten Kationen in fünf Minuten oder vier zweiwertigen Kationen in vier Minuten
  • Einzigartige Selektivität
    • Die hochinerte Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Verpackung ermöglicht die Verwendung eines organischen Modifikators. Durch Variation der Methanolkonzentration kann die Auflösung zwischen Kationen verändert werden.
    • Eine Partikelgröße; 10 °m
    • Innendurchmesser der vier Säulen: 2.1 bis 10.0 mm
    • Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
    • Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
    Spezifikation
    Säulenformat Analysesäule
    Durchmesser (metrisch) 4.1 mm
    Flussrate 2 ml/min
    Zur Verwendung mit Analyse anorganischer und organischer Kationen mit Leitfähigkeits- oder UV-Nachweis
    Länge (metrisch) 150 mm
    Max. Druck 5000 psi (345 bar)
    Kompatibilität der mobilen Phase pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
    Partikelgröße 10 μm
    pH 1 bis 13
    Porengröße 100 Å
    Temperatur 5 °C bis 60 °C
    USP-Typ Gehäuse L22
    Stationäre Phase Gehäuse PRP-X200
    Verpackungsmaterial PSDVB/Sulfonsäure
    Säulentyp Ionenaustausch
    Phase Ionenaustausch
    Material Edelstahl
    Typ Säule