Learn More
Hamilton™ PRP™-X100 Vorsäulenkartuschen-Kit
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
341.00 CHF - 460.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 10 μm |
---|---|
Max. Druck | 5000 psi |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid |
Produktcode | Marke | Material | Säulenkapazität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Säulenkapazität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10073204
|
Hamilton™
79383 |
PEEK | 57 μ l | 8 mm |
460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10220773
|
Hamilton™
79448 |
Edelstahl | 80 μ l | 20 mm |
341.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
10 μm | |
5000 psi | |
Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid |