Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
250 mm
450 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelgröße:
10 μm
12 bis 20 μm
5 μm
Flussrate:
1 ml/min
2,5 ml/min
2 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einfache Ionenbestimmung
- PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
- Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
- Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
- Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
- Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
- Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.1 mm |
| Flussrate | 8 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
| Partikelgröße | 10 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| Temperatur | 5 °C bis 60 °C |
| Mehr anzeigen |