Learn More
Hamilton™ PRP™ -C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen: Edelstahl
Beschreibung
Die starre stationäre Phase weist eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität auf, weist keine Schrumpfung oder Schwellung auf und ist gegenüber den meisten häufig in der Umkehrphasen-Chromatographie auftretenden Bedingungen vollkommen inert.
Vorteile& Merkmale
- pH-stabil von 1 bis 14
- Temperaturstabilität oberhalb von 100 °C
- Einzigartige Bindung von C18 an einen Polymerträger
- LC/MS-Anwendungen, synthetisierte DNA und kleine Moleküle
- Ausgezeichnete Haltbarkeit (stabil bei jeder Konzentration von Wasser oder organischen Lösungsmitteln)
- Kundenspezifische Hardwareabmessungen verfügbar
- Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen erhältlich
Die Hamilton PRP-C18 Säule ist eine langlebige und effektive Säule für die allgemeine HPLC und eignet sich besonders gut für Spezialanwendungen in der klinischen, pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel-, forensischen und Life-Sciences-Industrie.
Vorteile von PRP-C18 Polymer-Umkehrphasensäulen
Reproduzierbarkeit
Hamilton PRP-C18 Umkehrphasensäulen sind ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Säulen-zu-Säulen- und Chargen-zu-Chargen-Konsistenz erfordern (z. B. Qualitätssicherung, klinische Studien). Aufgrund der einzigartigen Polymerbindung des C18 an den PS-DVB-Träger behalten PRP-C18-Säulen ihre Leistungseigenschaften länger als viele herkömmliche C8- oder C18-Silica-Säulen. Während viele Säulenhersteller auf andere Quellen für ihr Rohmaterial, das Silicagel, zurückgreifen, stellt Hamilton sein PRP-C18-Trägermaterial selbst her und gewährleistet so eine gleichbleibende Versorgung mit PRP-C18-Säulen.
Lange Lebensdauer (Ausgezeichnete Haltbarkeit)
Hamilton PRP-C18 ist eine neue Säule, die für hocheffiziente Umkehrphasentrennungen über eine verlängerte Säulenlebensdauer in nahezu jeder mobilen Phase und bei nahezu jedem pH-Wert entwickelt wurde. Die starre stationäre Phase weist eine ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität auf (> 100 °C), ist druckstabil bis zu 5.000 psi, ist hochgradig vernetzt, um ein Schrumpfen oder Quellen zu verhindern (was bei anderen Polymersäulen häufig vorkommt) und ist gegenüber den meisten Bedingungen, die üblicherweise in der Umkehrphasenchromatographie auftreten, völlig inert. Die PRP-C18 weist auch nach längerer Einwirkung von konzentrierter (1 molarer) NaOH und H₂SO₄ eine pH-Stabilität auf, ohne dass eine messbare Leistungsverschlechterung auftritt. Dadurch ist eine Wiederherstellung der ursprünglichen Leistungsfähigkeit problemlos möglich, was mit herkömmlichen HPLC-Säulen nicht der Fall ist. PRP-C18-Säulen halten unter den meisten Bedingungen 3 bis 4 Mal länger als Säulen auf Silicabasis, was auf die chemische Beständigkeit des Trägermaterials zurückzuführen ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| Temperatur | 5 °C bis 85 °C |
| Mehr anzeigen |