Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Schutzkartuschen
Artikelnummer. 15335074
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Ersatz-Kartuschen für die Semi-Prep-/Vorsäulen
Ersatzkartuschen für Analyse-Vorsäulen
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material unitSize
15335074 Ersatzkartuschen für Analyse-Vorsäulen Edelstahl 5 Stück
15315074 Ersatz-Kartuschen für die Semi-Prep-/Vorsäulen Edelstahl 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15335074 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79686
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorsäulen schützen HPLC-Säulen durch Entfernen von Partikelkontaminationen und stark adsorbierenden Verbindungen aus Proben, wodurch die Lebensdauer der analytischen Säule verlängert wird
Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Das Design ist optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.
Vorkassetten für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 80 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Semiprep-/Präparative Vorkassetten für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 332 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Vorsäulen für PEEK HPLC-Säulen
  • Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 56 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Spezifikation
Partikelgröße 12 bis 20 μm
Max. Druck 5000 psi
Typ Ersatzkartuschen für Analyse-Vorsäulen
Durchmesser (metrisch) 1.5875 mm (0.0625 Zoll)
Material Edelstahl