Learn More
Hamilton™ PRP™-3 HPLC Umkehrphasensäulen
PRP-3 Polymersäulen 300 Å für Gradiententrennungen von Peptiden und Proteinen
Marke:  Hamilton™ 79468
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11518084
  • 1645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
305 mm
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
1 bis 13
5 °C bis 85 °C
PRP-3
Umkehrphase
Edelstahl
7 mm
5000 psi (345 bar)
10 μm
300 Å
Gehäuse L21
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Umkehrphase
Säule
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ PRP™-3 HPLC Umkehrphasensäulen > Innendurchm. x Länge: 7X305 mm; 10 μm