Learn More
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 10um Particle Size: Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4.1 mm
10 mm
Partikelgröße:
7 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Breiter pH-Bereich
- Die Stabilität von pH 1 bis 13 ermöglicht die Analyse von Proben bei hohem pH-Wert (8 bis 13) ohne die Möglichkeit eines Säulenabbaus oder eines Wirkungsverlusts. Ein erweiterter pH-Bereich ermöglicht auch die Chromatographie von Proben, während sie ionisiert sind.
- Da PRP-1 vollständig aus Poly(Styrol-Divinylbenzol) hergestellt wird, gibt es keine Silanolgruppen, die einen Probenverlust verursachen können, wodurch die Rückgewinnung und Quantifizierung von labilen und reaktiven Proben verbessert wird.
- PRP-1-Umkehrphasen-Säulen sind ideal für Anwendungen, die einen hohen Grad an Konsistenz zwischen Säulen und Chargen erfordern (z. B. Qualitätssicherung, klinische Studien). Im Gegensatz zu C8- oder C18-Säulen hat PRP-1 keine stationäre Phasenbeschichtung.
- Die Säulen sind in einer Vielzahl von Größen vorverpackt und getestet erhältlich, die von analytischer bis Semiprep- und präparativer Skala reichen. Konsistentes Verpackungsmaterial ermöglicht ein lineares Scale-up der Methode.
- PRP-1-Säulen sind mit einem Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Material verpackt. Diese Stütze ist bis zu 5,000 psi druckstabil und quervernetzt, um Schrumpfung oder Schwellung zu verhindern (häufig in anderen Polymersäulen). Da die Stütze vollständig polymer ist, ohne dass sich Silika verschlechtern kann, ist die Säulenlebensdauer für PRP-1 länger als für als Silika C4-, C8- oder C18-Säulen.
- Partikelgröße: 10μ m
- Innendurchmesser der Säulen: 4.1, 4.6, 7 und 10 mm
- Analytische und semipräparative Vorsäulen
Spezifikation
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
Durchmesser (metrisch) | 4.1 mm |
Flussrate | 1 ml/min |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
Partikelgröße | 10 μm |
pH | 1 bis 13 |
Porengröße | 100 Å |
Temperatur | 5 °C bis 85 °C |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 10um Particle Size: Edelstahl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur