Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Modell 75
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Marke: Hamilton™ 87989
Additional Details : Gewicht : 0.08500kg
Beschreibung
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschlüsse
- Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln am Nullpunkt der Skala in den Spritzenkolben aus Glas zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 23s oder 26s
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s, 23s-26s
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
0.014 Zoll | |
0.13 mm | |
0.26 Zoll | |
6.6 mm | |
1.7 Zoll | |
43 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
75 N (zementierte Nadel) | |
10 °C | |
5 μl | |
Konus | |
Zementiert |
26 s G | |
0.005 Zoll | |
0.019 Zoll | |
0.343 mm | |
0.483 mm | |
1.71 Zoll | |
Microliter Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
AS | |
6 Packungen | |
43,4 cm | |
Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |