Learn More
Hamilton™ Microlab™ Zubehör – PTFE-Schlaucheinheiten
Zur Verwendung mit Hamilton Microlab 600 Verdünnern/Dispensern oder dem Microlab 300 Pipettiersystem
Marke: Hamilton™ 1173-02
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Hamilton Microlab 600 Dilutoren/Dispensoren oder dem Microlab 300 Pipettiersystem
Spezifikation
FEP | |
0.94 μl/mm | |
1/4-28 Schlauchgewinde |
Gauge 18, Dosierschläuche | |
Microlab™ 600 Verdünner- und Dispensiersystem |