Learn More
Hamilton™ Microlab™ Zubehör – PTFE-Schlaucheinheiten
Zur Verwendung mit Hamilton Microlab 600 Verdünnern/Dispensern oder dem Microlab 300 Pipettiersystem
Marke: Hamilton™ 61615-01
Additional Details : Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Hamilton Microlab 600 Dilutoren/Dispensoren oder dem Microlab 300 Pipettiersystem
Spezifikation
FEP | |
1.15 ml | |
1/4-28 Schlauchgewinde | |
1219 mm |
Gauge 18, Füllschläuche | |
Microlab™ 600 Verdünner- und Dispensiersystem | |
47.99 in. |