Learn More
Hamilton™ Microlab™ 500 Verdünner-/Dispenser- System-Zubehör
Schlaucheinheit, PTFE, FEP
Marke: Hamilton™ 240130
Additional Details : Gewicht : 1.92780kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Hamilton Microlab 500 Verdünner/Spender
Spezifikation
FEP, PTFE | |
Für ≤ 1 ml-Spritzenvolumen | |
90 cm | |
702 μl |
18 G | |
35,43 in. | |
Schlaucheinheit, 18 Gauge | |
Microlab 500 Verdünner/Spender |