Learn More
Hamilton™ Microlab™ 500 Verdünner-/Dispenser- System-Zubehör
Schlaucheinheit, PTFE, FEP
Marke: Hamilton™ 240360
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Hamilton Microlab 500 Verdünner/Spender
Spezifikation
FEP, PTFE | |
Für >1 ml-Spritzenvolumen | |
90 cm | |
2827 μl |
12 ga | |
35,43 in. | |
Schlaucheinheit, 12 Gauge | |
Microlab 500 Verdünner/Spender |