Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln mit Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 90038
80.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11527784
  • 88.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden.Nadeln sind aus Edelstahl 304.Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm).Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
    /li>
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    22 s G
    0.028 Zoll
    0.72 mm
    Ersatznadel
    Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE
    Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
    0.005 Zoll
    0.15 mm
    2 in.
    Spitz, schräg, gebogen
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln mit Ansatz aus Metall (Luer Lock) > Metallansatz; 22s Gauge; 2 Zoll (51 mm); Spitzentyp: 2