Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln mit Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26 s G
27 G
31 G
Zur Verwendung mit (Geräte):
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden.Nadeln sind aus Edelstahl 304.Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm).Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
- Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl |
Kanülen-Gauge | 20 G |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.02 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.035 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.6 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.91 mm |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Ersatznadel |
Art der Kanülenspitze | Spitz, schräg, gebogen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln mit Ansatz aus Metall (Luer Lock) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur