Learn More
Hamilton™ Nadeln mit seitlicher Öffnung für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26 s G
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
- Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Vernickeltes Messing (Ansatz) |
| Kanülen-Gauge | 21 G |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Kel-F Hub Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock |