Learn More
Hamilton™ HxSil C8 Vorsäulenkartuschen-Kit
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 2 bis 7,5 |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Säulenkapazität | 80 μl |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hypersil™ HPLC-Säule |
| Stationäre Phase | Gehäuse C8 |
| Material | Edelstahl |
| Verpackungsmaterial | Silika |