Learn More
Hamilton™ HxSil C8 Vorsäulenkartuschen-Kit
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 1 bis 13 |
| Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Säulenkapazität | 57 μl |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Material | Titan |