Learn More
Hamilton™ HAMILTON HC-75 HPLC COLUMN 10-15UM,30.5CM X 7.8MM
Artikelnummer. 10656031
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10656031 305 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10656031 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenphase: Ionenaustausch
Nützlich zur Bestimmung von Ethanol in Fermentationsbrühen und zur Trennung von Zuckern und Zuckeralkoholen in Lebensmittelproben wie Maissirup, Kaugummisüßern und Fruchtsäften.
Trennt Verbindungen durch Größenausschluss und Ligandenaustausch.
Produktmerkmale
  • 9 μm Partikelgröße
  • Mehrere Innendurchmesser der Säulen verfügbar
  • Edelstahl- oder PEEK-Hardware verfügbar
Säulenauswahl und Anwendungen
  • HC 75-Calciumform – Trennt Mono- und Disaccharid, z. B. Maissirup, Kaugummisüßungsmittel, Milchproduktzucker, Glykole und Polyole, High Fructose Corn Syrup, Säfte und Oligosaccharide
  • HC 75-Bleiform – Zuckeralkohole und Pflanzenzellwand-Hydrolysate
  • HC 75-Wasserstoffform – Organische Säuren, Zucker und Alkohole
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 7.8 mm
Flussrate 0,6 ml/min
Zur Verwendung mit Zur Trennung von Mono- und Disacchariden, organischen Säuren, Zucker und Zuckeralkoholen
Länge (metrisch) 305 mm
Max. Druck 28 bar (400 psi)
Partikelgröße 9 μm
Temperatur 25 °C bis 90 °C
USP-Typ Gehäuse L19
Stationäre Phase HC-75 (Ca+2)
Verpackungsmaterial HC-75 (Ca+2)
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Material Edelstahl
Typ Säule