Learn More
Hamilton™ Gastight™ Waters U6K Vorbereitende HPLC-Pumpenspritze
Artikelnummer. 16389135
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
16389135 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16389135 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 81610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Verwendung mit Waters 600, 600 A, 501, 510, 590, 610 und 610 HPLC-Pumpen
  • Mit PTFE-Kolbenspitze, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellt und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglicht
  • Nadel nicht im Lieferumfang enthalten
  • Spritzenanschluss: Luer-Lock aus PTFE (TLL) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe
  • Erhältlich in einem Volumen von 10 ml
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,57 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,69 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14,6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17,7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Wasser 600, 600A, 501, 510, 590, 610 und 610 HPLC-Pumpen
Produkttyp Wasser-Vorspülspritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1010
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Lock-Stecker