Learn More
Hamilton™ Chaney Adaptersatz der Serie 700 800 7000/1700 1800 Microliter/Gastight™ Spritze
Zur Verwendung mit Microliter Spritzen der Serien 700 , 800 und 7000 sowie für Gastight Spritzen der Serien 1700 und 1800
Marke: Hamilton™ 14725
Additional Details : Gewicht : 0.06500kg
Beschreibung
Die Adapter sind so konzipiert, dass sie konsistente und reproduzierbare Injektionen ermöglichen und außerdem ein Verbiegen des Kolbens verhindern.
Spezifikation
Hamilton Spritzenmodelle der Serien 702-750, 7000 und 1700 | |
Reproduzierbarkeitsadapter | |
Einzeln |