Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 800, Anschlusstyp N
Artikelnummer. 10642791
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.72 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10642791
Marke: Hamilton™ 84856
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Am Flansch der Spritze der Serie 700 ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Stelle zum Halten der Spritze bietet, die den Zylinder nicht aufheizt, was zu Ungenauigkeiten bei der Abgabe führt. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl.
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
  • Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.04 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Dispensieren von Flüssigkeit, um die höchstmögliche Genauigkeit und Präzision zu erreichen, empfohlen für Septumpenetration
Enthält Abnehmbarer blauer Spritzenhalter
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 805
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert