Learn More
Hamilton™ Ersatzzylinder für Microliter™ Spritzen der Serie 800
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
801 RN Spritze
801 N Spritze
802 RN Spritze
810 RN Spritze
8805 RN Spritze
8810 RN Spritze
8825 RN Spritze
Enthält:
Mit Nadel (22s/51/2)
Mit Nadel (26s/51/2)
Ohne Nadel
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Zylinder haben ein Volumen von 25 μl bis 250 μl mit abnehmbaren Nadelanschlüssen (RN) und zementierten Nadelanschlüssen (N).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten |
| Enthält | Ohne Nadel |
| Produkttyp | Zylinder-/Kolbenbaugruppe |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8810 RN Spritze |