Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp LT
Artikelnummer. 10570042
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,019 in.
0,029 in.
0,041 in.
0,061 in.
0,091 in.
0.135 in.
Außendurchmesser (metrisch):
6.6 mm
7.75 mm
Max. Druck:
1000 psi
2000 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10570042
Marke: Hamilton™ 80801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
  • Original handmontierte Hamilton-Spritze
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 500 µl
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen in dieser Serie zur Verfügung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.135 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 750
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Anschlusstyp Luer-Anschluss