Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp LT
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,019 in.
0,029 in.
0,041 in.
0,061 in.
0,091 in.
0.135 in.
Außendurchmesser (metrisch):
6.6 mm
7.75 mm
Max. Druck:
1000 psi
2000 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Original handmontierte Hamilton-Spritze
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 500 µl
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen in dieser Serie zur Verfügung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,019 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,26 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.485 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision |
| Produkttyp | Microliter Spritze |
| Max. Druck | 2000 psi |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |