Learn More
Hamilton™ SYRINGE 10.0UL REMOVABLE N EEDLE FOR VARIAN MODEL 810 0/ 8200 0.47MM O.D. NEEDLE
Artikelnummer. 10676791
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10676791
Marke: Hamilton™ 202880
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritze ist für die Verwendung mit Bruker/Varian 8100/8200 Autosamplern konzipiert
Microliter-Spritze mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Die Spritze verfügt über einen abnehmbaren Nadelanschluss (RN). Erhältlich in einem Volumen von 10 μl.
Spritzenanschlüsse
  • Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältlicher Gauge: 26 s
    Spezifikation
    Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 26 s G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.019 Zoll
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.483 mm
    Länge (angloamerikanisch) 2 in.
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.69 Zoll
    Länge (metrisch) 51 mm
    Produkttyp Microliter Spritze
    Max. Druck 2000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
    Modell 701
    Nummer der Kanülenspitze 5
    Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 10 μl
    Länge (metrisch) Kanüle 43 mm
    Art der Kanülenspitze Konus
    Zur Verwendung mit (Geräte) Bruker/Varian 8100/8200 Autosampler
    Anschlusstyp Abnehmbar