Learn More
Hamilton™ 700 7000/1700 1000 Series Microliter™/Gastight™: Anschlusstyp TLL
Artikelnummer. p-4895448
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12846003
Marke: Hamilton™ 81624
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Syringes have built-in Chaney Adapters
Built to adjust reproducible injections and to prevent the plunger from bending. Syringes in this category are either Microliter (700/7000 series) or Gastight (1700/1000 series) syringes. Microliter syringes have a stainless steel plunger that is hand-fitted to the glass barrel and are designed for liquid sampling. Gastight syringes have a PTFE plunger tip that creates tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling. These syringes have PTFE luer lock termination. Available in 0.5μL to 10mL in volume.
PTFE Luer Lock (TLL) – This is a male luer with a nickel plated brass hub. This termination accepts Metal Hub and Kel-F Hub needles and locks them in place
Needle Point Styles
  • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.574 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,695 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Designed for liquid or gas sampling to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Enthält Built-in chaney adapter, small plunger wires
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1010 TLLCH SYR
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Lock