Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1800 mit festen Nadeln
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Modell:
1801
1802
1805
1810
1825
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht. Der Spritzenhalter verfügt über eine Stelle zum Halten der Spritze, an der der Zylinder nicht erwärmt wird, was zu Ungenauigkeiten bei der Dosierung führen würde. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung.
Anschlüsse für Spritzen der Reihe 1800
- Feste Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,091 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0059 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0283 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Mehr anzeigen |