Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1800 mit festen Nadeln
Dank ihrer verstärkten Kolbenausführung eignen sich die Spritzen der 1700 Serie optimal für die Dosierung von Volumen zwischen 1 und 500 μl.
Marke: Hamilton™ 84881
Additional Details : Gewicht : 0.06800kg
Beschreibung
Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht. Der Spritzenhalter verfügt über eine Stelle zum Halten der Spritze, an der der Zylinder nicht erwärmt wird, was zu Ungenauigkeiten bei der Dosierung führen würde. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung.
Anschlüsse für Spritzen der Reihe 1800
- Feste Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
Spezifikation
Nein | |
22 s G | |
0.0059 Zoll | |
0.0283 Zoll | |
0.729 mm | |
0.72 mm | |
2 Zoll | |
1000 psig (68.9 bar) | |
50 °C | |
1805 | |
10 °C | |
50 μl | |
2 |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl | |
0.029 Zoll | |
0.15 mm | |
0.305 Zoll | |
7.75 mm | |
Abgabe von Volumina von 1 μl bis 500 μl | |
Gastight, zementierte Nadel | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
1/Pckg. | |
51 mm | |
Zementiert |