Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: TLLX Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Marke: Hamilton™ 80222
Additional Details : Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- PFTE Luer-Lock mit Anschlag (TLLX) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe. Diese Verbindung wird an MICROLAB 500-Geräte angeschlossen.
Spezifikation
Nein | |
0.029 Zoll | |
0.729 mm | |
Kolbenanschlag für Geräte | |
1000 psi | |
115 °C | |
1702 | |
Je | |
Microlab 500 Geräte |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.305 Zoll | |
7.75 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
25 μl | |
Luer Lock |