Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: CX Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Marke: Hamilton™ 81262
Additional Details : Gewicht : 0.03800kg
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Cheminert (CX) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Ja | |
0.128 Zoll | |
3.26 mm | |
Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
500 μl |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.305 Zoll | |
7.75 mm | |
Kolbenanschlag für Geräte | |
700 psi | |
115 °C | |
1750 | |
Je | |
ChemSeal |