Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: C Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Marke: Hamilton™ 81460
Additional Details : Gewicht : 0.08700kg
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Cheminert (C) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Ja | |
0.287 Zoll | |
7.29 mm | |
Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml | |
200 psi | |
115 °C | |
1002 | |
Je | |
ChemSeal |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.38 Zoll | |
9.6 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
2.5 ml |