Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: Anschlusstyp AD
Artikelnummer. 10018422
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
Max. Druck:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10018422
Marke: Hamilton™ 201050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Verfügen über eine PTFE-Kolbenspitze, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben erzeugt, wodurch eine Flüssigkeits- und Gasprobenahme ermöglicht wird.
  • AccuDil™ (AD) - Dieser Anschlusstyp wurde für MICROLAB 1000 Verdünner/Spender entwickelt
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1710
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Produktlinie AccuDil
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 1000-Verdünner/Spender