Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274740 Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
137 x 228 cm (54 x 90 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 30274740
Marke: O&M 68172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Meets NFPA Class 1
Farbe Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 137 x 182 cm (54 x 72 in.)
Länge (angloamerikanisch) 54 in.
Länge (metrisch) 137 cm
Breite (angloamerikanisch) 72 in.
Breite (metrisch) 182 cm
Produkttyp Sterilization Wrap