Learn More
O&M Halyard Sequenzielle Sterilisationsverpackung (H400)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274693 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
200 Stück
250 Stück
50 Stück
600 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30274693 45 x 45 cm (18 x 18 in.) 600 Stück
30274758 60 x 60 cm (24 x 24 in.) 250 Stück
30274748 76 x 76 cm (30 x 30 in.) 200 Stück
30274680 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 150 Stück
30274694 101 x 101 cm (40 x 40 in.) 150 Stück
30274777 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 100 Stück
30274661 121 x 121 cm (48 x 48 in.) 50 Stück
30274717 137 x 137 cm (54 x 54 in.) 50 Stück
30274718 137 x 182 cm (54 x 72 in.) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30274693 Lieferant O&M Lieferanten-Nr. 68218
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Halyard Sequenzielle Verpackungen sind der Branchenstandard für Sterilgutaufbereitungsteams.
  • Reiß-, flamm-, fussel- und abriebfest
  • POWERGUARD-Technologie für verbesserten mikrobiellen Barriereschutz
  • Durchdringung des Dampfsterilisationsmittels vor der Vakuumbehandlung
  • Penetration und Rückstände von Ethylenoxid (EO)-Sterilisationsmitteln
  • Aufrechterhaltung der Verpackungsintegrität (MPI) zur Erfüllung der FDA-Anforderungen
  • Gebrauchsanweisungen, die den FDA-Richtlinien entsprechen
  • Entflammbarkeitsklasse 1
  • Fusselarm
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Trifft NFPA Klasse 1
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Die meisten Waschbeckensets, Instrumentensets, OP-Tabletts, großen Wäschepakete und Bohrer (4 bis 6 kg).
Material SMS Stoff (H400)
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 45 x 45 cm (18 x 18 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (metrisch) 45 cm